Learn More
Thermo Scientific™ Puntas de automatización para plataformas de manipulación de líquidos automatizadas Agilent™ Bravo™ y VPrep™ con cabezal para puntas desechables de 384 canales
Aumente la eficacia del pipeteo con las puntas Thermo Scientific™ para plataformas de manipulación de líquidos automatizadas Agilent™ Bravo™ y VPrep™, para las cuales se aplica un riguroso programa de control de calidad de 15 puntos para garantizar la uniformidad.
3135.00€ - 3488.85€
Especificaciones
filtradas por | Sin filtro |
---|---|
Color | Clear |
Formato | Rack |
Estilo de punta | Automation |
Para utilizar con (equipo) | Plataformas de manipulación automatizada de líquidos Bravo y VPrep, Agilent Bravo |
Código de producto | Marca | Volumen (métrico) | Esterilidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Volumen (métrico) | Esterilidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15799077
|
Thermo Scientific™
946-262 |
10 μl | No estéril | |||||||
15728987
|
Thermo Scientific™
947-262 |
30 μl | No estéril | |||||||
12924127
|
Thermo Scientific™
948-261 |
50 μl | Estéril | |||||||
16446949
|
Thermo Scientific™
948-262 |
50 μl | No estéril | |||||||
Descripción
Aumente la eficacia del pipeteo con las puntas Thermo Scientific™ para plataformas de manipulación de líquidos automatizadas Agilent™ Bravo™ y VPrep™, para las cuales se aplica un riguroso programa de control de calidad de 15 puntos para garantizar la uniformidad. Esto tiene como resultado un rendimiento preciso debido a la rectitud máxima de las puntas y el bajo coeficiente de variación. Esas puntas de automatización se validan en las estaciones de trabajo para las que se crean y están certificadas como material libre de ARNasa, ADNasa, ADN, endotoxinas, contaminación microbiana y pirógenos.
Características:- Disponibles en formato estéril.
- Las puntas estériles están certificadas como material libre de ARNasa, ADNasa, ADN, endotoxinas, contaminación microbiana y pirógenos.
- Lotes probados durante la producción en la estación de trabajo para la que se han creado.
- Coeficiente de variación de bajo porcentaje (% de CV).
Especificaciones
Sin filtro | |
Rack | |
Plataformas de manipulación automatizada de líquidos Bravo y VPrep, Agilent Bravo |
Clear | |
Automation |
Periodo de garantía limitado: Este producto está sujeto a todos los requisitos de la garantía y a las exclusiones establecidas por nuestros términos y condiciones de venta. El plazo de garantía comienza a partir de la fecha del envío del producto y finaliza tras noventa (90) días. Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.