Learn More
Thermo Scientific™ Puntas de automatización para plataformas de manipulación de líquidos automatizadas Agilent™ Bravo™ y VPrep™ con cabezal para puntas desechables de 384 canales
Código de producto. 15799077
Click to view available options
Volumen (métrico):
10 μl
30 μl
50 μl
Esterilidad:
Estéril
No estéril
Tamaño de la unidad:
paquete de 19200
Código de producto. 15799077
Marca: Thermo Scientific™ 946262
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Aumente la eficacia del pipeteo con las puntas Thermo Scientific™ para plataformas de manipulación de líquidos automatizadas Agilent™ Bravo™ y VPrep™, para las cuales se aplica un riguroso programa de control de calidad de 15 puntos para garantizar la uniformidad.
Aumente la eficacia del pipeteo con las puntas Thermo Scientific™ para plataformas de manipulación de líquidos automatizadas Agilent™ Bravo™ y VPrep™, para las cuales se aplica un riguroso programa de control de calidad de 15 puntos para garantizar la uniformidad. Esto tiene como resultado un rendimiento preciso debido a la rectitud máxima de las puntas y el bajo coeficiente de variación. Esas puntas de automatización se validan en las estaciones de trabajo para las que se crean y están certificadas como material libre de ARNasa, ADNasa, ADN, endotoxinas, contaminación microbiana y pirógenos.
  • Disponibles estériles o no estériles
  • Lotes probados durante la producción en la estación de trabajo para la que se han creado
  • Coeficiente de variación de bajo porcentaje (% de CV)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Volumen (métrico) 10 μl
filtradas por Sin filtro
Esterilidad No estéril
Color Clear
Formato Rack
Estilo de punta Automation
Para utilizar con (equipo) Agilent/Velocity VPrep, Agilent Bravo
Línea de productos Agilent Bravo, VPrep
Periodo de garantía limitado: Este producto está sujeto a todos los requisitos de la garantía y a las exclusiones establecidas por nuestros términos y condiciones de venta. El plazo de garantía comienza a partir de la fecha del envío del producto y finaliza tras noventa (90) días. Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.