Learn More
Cole-Parmer™ Parker Hannifin™ PFA Threaded Adapter Compression Fitting
Compression fittings are an excellent choice to connect rigid tubing systems and withstand higher pressures than barbed fittings.
72.45€ - 104.00€
Especificaciones
Tipo de producto | Conector de compresión |
---|---|
Esterilizables en autoclave | Esterilizable en autoclave |
Material | PFA |
Cantidad de embalaje | 1 unidad |
Método de esterilización | Autoclave u óxido de etileno |
Código de producto | Marca | Para utilizar con | Tamaño de rosca | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Para utilizar con | Tamaño de rosca | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
11755099
|
Cole-Parmer™
MFLX31320-13 |
Tubos con DE de 6,35 mm (1/2 pulgadas) × rosca NPT macho de 6,35 mm (1/2 pulgadas) | NPT de 6,35 mm (1/2 pulgadas) |
78.75€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 19-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
11740429
|
Cole-Parmer™
31320-53 |
Tubos con DE de 6,35 mm (1/4 pulgadas) × rosca NPT (hembra) de 6,35 mm (1/4 pulgadas) | NPT(F) de 1/4 pulg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
|||||
11795728
|
Cole-Parmer™
31320-08 |
Tubos con DE de 6,35 mm (1/4 pulgadas) × rosca NPT macho de 3,17 mm (1/8 pulgadas) | NPT de 6,35 mm (1/8 pulgadas) |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
|||||
Descripción
- Assemble the fitting to the tubing by sliding the tubing through a sealing ferrule and use the nut to compress down to form a secure seal
- Superior chemical resistance with durable PFA
- Available in male and female varieties
- Sterilization through autoclave or ethylene oxide (ETO)
Especificaciones
Conector de compresión | |
PFA | |
Autoclave u óxido de etileno |
Esterilizable en autoclave | |
1 unidad |