Learn More
Cole-Parmer™ Accesorio de compresión del adaptador de rosca de PFA Parker Hannifin™
Código de producto. 11755099
Change view
Click to view available options
Para utilizar con:
Tubos con DE de 6,35 mm (1/2 pulgadas) × rosca NPT macho de 6,35 mm (1/2 pulgadas)
Tubos con DE de 6,35 mm (1/4  pulgadas) × rosca NPT (hembra) de 6,35 mm (1/4  pulgadas)
Tubos con DE de 6,35 mm (1/4 pulgadas) × rosca NPT macho de 3,17 mm (1/8 pulgadas)
Tamaño de rosca:
NPT de 6,35 mm (1/2 pulgadas)
NPT de 6,35 mm (1/8 pulgadas)
NPT(F) de 1/4 pulg
Tamaño de la unidad:
1 PCS
cada uno
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Para utilizar con Tamaño de rosca unitSize
11755099 Tubos con DE de 6,35 mm (1/2 pulgadas) × rosca NPT macho de 6,35 mm (1/2 pulgadas) NPT de 6,35 mm (1/2 pulgadas) 1 PCS
11740429 Tubos con DE de 6,35 mm (1/4  pulgadas) × rosca NPT (hembra) de 6,35 mm (1/4  pulgadas) NPT(F) de 1/4 pulg cada uno
11795728 Tubos con DE de 6,35 mm (1/4 pulgadas) × rosca NPT macho de 3,17 mm (1/8 pulgadas) NPT de 6,35 mm (1/8 pulgadas) cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11755099 Proveedor Cole-Parmer™ N.º de proveedor 3132013
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Los conectores de compresión son una excelente opción para conectar sistemas de tubos rígidos, capaces de soportar presiones más altas que los accesorios dentados.
  • Para conectar el accesorio a los tubos, solo tiene que deslizar los tubos por un casquillo de sellado y utilizar la tuerca para comprimir hasta formar un sellado seguro.
  • Resistencia química superior con PFA duradera
  • Disponible en variedades macho y hembra
  • Esterilización mediante autoclave u óxido de etileno (ETO)
Especificaciones
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Material PFA
Para utilizar con Tubos con DE de 6,35 mm (1/2 pulgadas) × rosca NPT macho de 6,35 mm (1/2 pulgadas)
Cantidad de embalaje 1 unidad
Método de esterilización Autoclave u óxido de etileno
Tamaño de rosca NPT de 6,35 mm (1/2 pulgadas)
Tipo de producto Conector de compresión