Learn More
Cole-Parmer™ Accesorio de compresión del adaptador de rosca de PFA Parker Hannifin™
Los conectores de compresión son una excelente opción para conectar sistemas de tubos rígidos, capaces de soportar presiones más altas que los accesorios dentados.
Marca: Cole-Parmer™ 31320-08
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- Para conectar el accesorio a los tubos, solo tiene que deslizar los tubos por un casquillo de sellado y utilizar la tuerca para comprimir hasta formar un sellado seguro.
- Resistencia química superior con PFA duradera
- Disponible en variedades macho y hembra
- Esterilización mediante autoclave u óxido de etileno (ETO)
Especificaciones
Esterilizable en autoclave | |
Tubos con DE de 6,35 mm (1/4 pulgadas) × rosca NPT macho de 3,17 mm (1/8 pulgadas) | |
Autoclave u óxido de etileno | |
Conector de compresión |
PFA | |
1 unidad | |
NPT de 6,35 mm (1/8 pulgadas) |
Título del producto
Cole-Parmer™ Accesorio de compresión del adaptador de rosca de PFA Parker Hannifin™ > Para tubos con DE de 6,35 mm (1/4 pulgadas) x rosca NPT macho de 3,17 mm (1/8 pulgadas)
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido