Learn More
ATX3 ATXN3 Mouse anti-Human, Unconjugated, Clone: 1F7E10, Proteintech
Mouse Monoclonal Antibody
145.00€ - 410.00€
Specifica
Antígeno | ATX3 ATXN3 |
---|---|
Clon | 1F7E10 |
Concentración | 1000 μg/mL |
Aplicaciones | Western Blot, ELISA |
Clasificación | Monoclonal |
Codice del prodotto | Marca | Cantidad | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Cantidad | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
16889455
|
Proteintech
67057-1-IG-20UL |
20 μL |
145.00€
20 microlitros |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
16879455
|
Proteintech
67057-1-IG-150UL |
150 μL |
410.00€
150 microlitros |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descrizione
The ATX3, ATXN3 antibody from Proteintech is a mouse monoclonal antibody generated with recombinant protein of human ATX3, ATXN3. This antibody recognizes human, mouse, pig antigen. The ATX3, ATXN3 antibody has been validated for the following applications: WB, ELISA analysis.
Specifica
ATX3 ATXN3 | |
1000 μg/mL | |
Monoclonal | |
Mouse | |
4287 | |
Primary |
1F7E10 | |
Western Blot, ELISA | |
Unconjugated | |
Human, Pig, Mouse | |
IgG2a |
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
ATX3 ATXN3 Mouse anti-Human, Unconjugated, Clone: 1F7E10, Proteintech