Descripción
The ATX3, ATXN3 antibody from Proteintech is a mouse monoclonal antibody generated with recombinant protein of human ATX3, ATXN3. This antibody recognizes human, mouse, pig antigen. The ATX3, ATXN3 antibody has been validated for the following applications: WB, ELISA analysis.
Especificaciones
Especificaciones
| Antígeno | ATX3 ATXN3 |
| Aplicaciones | Western Blot, ELISA |
| Clasificación | Monoclonal |
| Clon | 1F7E10 |
| Concentración | 1000 μg/mL |
| Conjugado | Unconjugated |
| Especie del huésped | Mouse |
| Cantidad | 20 μL |
| Primario o secundario | Primary |
| ID de gen (Entrez) | 4287 |
| Mostrar más |