Learn More
Abnova™ Sonda FISH de división ATF1
Sondas FISH etiquetadas para la identificación de la división de genes usando la técnica de hibridación fluorescente in situ.
1515.00€ - 2495.00€
Especificaciones
Contenido y almacenamiento | Almacenar a 4 °C en la oscuridad. |
---|---|
Formato | Tube |
Para utilizar con (aplicación) | Hibridación in situ fluorescente (célula) |
génica | factor de transcripción activador 1 |
Alias de gen | EWS-ATF1,FUS/ATF-1,TREB36 |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
16023485
|
Abnova™
FS0048.100uL |
100 μl |
1515.00€
100 microlitros |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
16033485
|
Abnova™
FS0048.200uL |
200 μl |
2495.00€
200 microlitros |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Especificaciones
Almacenar a 4 °C en la oscuridad. | |
Hibridación in situ fluorescente (célula) | |
EWS-ATF1,FUS/ATF-1,TREB36 | |
466 | |
Líquido |
Tube | |
factor de transcripción activador 1 | |
ATF1 | |
ADN/ARN |
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido
Título del producto
Abnova™ Sonda FISH de división ATF1