Learn More
Abnova™ Sonda FISH de división ATF1
Sondas FISH etiquetadas para la identificación de la división de genes usando la técnica de hibridación fluorescente in situ.
Marca: Abnova™ FS0048.200uL
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Especificaciones
Almacenar a 4 °C en la oscuridad. | |
Hibridación in situ fluorescente (célula) | |
EWS-ATF1,FUS/ATF-1,TREB36 | |
466 | |
200 μl |
Tube | |
factor de transcripción activador 1 | |
ATF1 | |
ADN/ARN | |
Líquido |
Título del producto
Abnova™ Sonda FISH de división ATF1 > 200 ul
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido