Learn More
Saint-Gobain Adaptador de destello de PFA AstiPure™ serie RVT1
53.60€
Especificaciones
Diámetro interior (métrico) | 8 mm |
---|---|
Material | PFA |
Para utilizar con | Para tubos con DE de 4 x 6 mm |
Cantidad de embalaje | 1 unidad |
Tipo de producto | Adaptador de destello |
Código de producto | Marca | Para utilizar con | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Para utilizar con | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
11984149
|
Saint-Gobain
RVT10408 |
Para tubos con DE de 4 x 6 mm | |||||||
Descripción
Especificaciones
8 mm | |
Para tubos con DE de 4 x 6 mm | |
Adaptador de destello |
PFA | |
1 unidad |
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido
Título del producto
Saint-Gobain Adaptador de destello de PFA AstiPure™ serie RVT1