Learn More
Saint-Gobain Adaptador de destello de PFA AstiPure™ serie RVT1
Código de producto. 11984149
Change view
Click to view available options
Para utilizar con:
Para tubos con DE de 4 x 6 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Para utilizar con unitSize
11984149 Para tubos con DE de 4 x 6 mm cada uno
1 options
Código de producto. 11984149
Marca: Saint-Gobain RVT10408
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Especificaciones
Diámetro interior (métrico) 8 mm
Material PFA
Para utilizar con Para tubos con DE de 4 x 6 mm
Cantidad de embalaje 1 unidad
Tipo de producto Adaptador de destello