Learn More
Thermo Scientific™ Puntas de pipeta SoftFit-L™, sistema de recarga
El sistema de puntas de recarga ahorra espacio y ofrece ventajas medioambientales
Marca: Thermo Scientific™ 3782-RI
41.54 EUR hasta el 2025-09-30
Use el código promocional "24310" para aplicar la oferta.
Descripción
Pipetee las muestras con la precisión y exactitud que espera siempre de su pipeta con las puntas de pipeta Thermo Scientific™ SoftFit-L™.Para utilizar con pipetas Rainin™ LTS.
El sistema de recarga SoftFit-L es una oferta de productos completa de puntas de pipeta compatibles con los pipeteadores LTS™ fabricados por Rainin Instrument, LLC. Diseñado como respuesta a las solicitudes de los clientes, este sistema exclusivo proporciona puntas de pipeta precargadas en insertos codificados por colores por tamaño de volumen con la opción de un paquete de recarga fácil de usar «a presión».“” Elija puntas estériles o no estériles, en cinco tamaños de volumen, con o sin nuestra exclusiva tecnología de baja retención.
- Las torres de recarga son una opción de embalaje respetuosa con el medio ambiente que reduce los residuos plásticos y el espacio de almacenamiento necesario
- Compatible con gradillas vacías SoftFit L.
- Los insertos codificados por colores permiten identificar rápidamente el volumen de la punta
Especificaciones
1000 L, sin filtro, no estéril, recarga | |
Sin filtro | |
Natural | |
3,39 in | |
Libre de ADNasa, ARNasa, ADN, ATP ni endotoxinas | |
Universal | |
Rainin™ LTS™ LiteTouch™ |
1000 μL | |
No estéril | |
1000 L | |
8,61 cm | |
Recarga | |
Azul | |
SoftFit L |