Learn More
Abnova™ ARL5 Recombinant Protein
Marca: Abnova™ H00026225-P01.25ug
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
ELISA, Western Blotting (Recombinant Protein), Antibody Production, Protein Array
Especificaciones
AAH01254 | |
50mM Tris HCl, 10mM reduced Glutathione, pH 8 in the Elution Buffer | |
45.43 | |
8 | |
Glutathione Sepharose 4 Fast Flow | |
25 μg | |
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing. | |
ARL5A | |
Human | |
Recombinant | |
Solution |
Antibody Production, Protein Array, ELISA, Western Blot | |
26225 | |
ARL5 (Human) Recombinant Protein (P01) | |
In vitro wheat germ expression system | |
12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue. | |
Wheat Germ (in vitro) | |
ARFLP5/ARL5 | |
ARL5A | |
Wheat Germ (in vitro) | |
GST |
Título del producto
Abnova™ ARL5 Recombinant Protein > 25μg
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido