Learn More
Sartorius Sistema de ósmosis inversa Arium™ Advance L
Sistema de ósmosis inversa Arium™ Advance L para la producción de agua pura.
Brand: Sartorius H2O-RO-L-200
17420.00 EUR hasta el 2025-12-31
Use el código promocional "25339" para aplicar la oferta.
This item is not returnable.
View return policy
Description
- Los sistemas de agua de laboratorio Arium™ Advance L están diseñados para unos requisitos de agua de ósmosis inversa de hasta 200 l/h
- Combinado con el depósito de almacenamiento integrado de 100 o 200 litros, el sistema proporciona el volumen ideal de agua de suministro pretratada para su laboratorio.
- El sistema puede dar suministro simultáneamente a varios instrumentos de laboratorio a la vez gracias a la potente bomba distribuidora.
- Su forma cuadrada y compacta reduce los requisitos de espacio al mínimo.
Specifications
200 l | |
100 l/h | |
Sistema de purificación de agua | |
0,05 MΩ*cm |
Agua potable del grifo | |
Ósmosis inversa (tipo 3) | |
0,25 pulg |
CE_16867296.pdf
Tamaño : 3.3 MB
Arium Advance L Reverse Osmosis System
Tamaño : 393.2 kB
CE Certificate
Tamaño : 3.3 MB
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Sartorius Sistema de ósmosis inversa Arium™ Advance L > 100 l/h; 200 l
Spot an opportunity for improvement?Share a Content Correction