Descripción
- Los sistemas de agua de laboratorio Arium™ Advance L están diseñados para unos requisitos de agua de ósmosis inversa de hasta 200 l/h
- Combinado con el depósito de almacenamiento integrado de 100 o 200 litros, el sistema proporciona el volumen ideal de agua de suministro pretratada para su laboratorio.
- El sistema puede dar suministro simultáneamente a varios instrumentos de laboratorio a la vez gracias a la potente bomba distribuidora.
- Su forma cuadrada y compacta reduce los requisitos de espacio al mínimo.
Especificaciones
Especificaciones
| Capacidad (métrico) | 100 l |
| Fuente del agua de suministro | Agua potable del grifo |
| Caudal | 100 l/h |
| Tipo de agua producto | Ósmosis inversa (tipo 3) |
| Tipo | Sistema de purificación de agua |
| Conector de agua de suministro | 0,25 pulg |
| Resistividad | 0,05 MΩ*cm |