Learn More
Sartorius Sistema de ósmosis inversa Arium™ Advance L
Sistema de ósmosis inversa Arium™ Advance L para la producción de agua pura.
Marca: Sartorius H2O-RO-H-200
18730.00 EUR hasta el 2025-12-31
Use el código promocional "25339" para aplicar la oferta.
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- Los sistemas de agua de laboratorio Arium™ Advance L están diseñados para unos requisitos de agua de ósmosis inversa de hasta 200 l/h
- Combinado con el depósito de almacenamiento integrado de 100 o 200 litros, el sistema proporciona el volumen ideal de agua de suministro pretratada para su laboratorio.
- El sistema puede dar suministro simultáneamente a varios instrumentos de laboratorio a la vez gracias a la potente bomba distribuidora.
- Su forma cuadrada y compacta reduce los requisitos de espacio al mínimo.
Especificaciones
200 l | |
200 l/h | |
Sistema de purificación de agua | |
0,05 MΩ*cm |
Agua potable del grifo | |
Ósmosis inversa (tipo 3) | |
0,25 pulg |
Sugerencias de productos
Customers who viewed this item also viewed.
Viewing 1-4 of
CE_16847296.pdf
Tamaño : 3.3 MB
Arium Advance L Reverse Osmosis System
Tamaño : 393.2 kB
CE Certificate
Tamaño : 3.3 MB
Título del producto
Sartorius Sistema de ósmosis inversa Arium™ Advance L > 200 l/h; 200 l
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido