Learn More
Sartorius Sistema de ósmosis inversa Arium™ Advance L
Sistema de ósmosis inversa Arium™ Advance L para la producción de agua pura.
Marca:  Sartorius H2O-RO-H-100
16490.00 EUR hasta el 2025-12-31
Use el código promocional "25339" para aplicar la oferta.
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16837296
  • 18440.00€ / cada uno
Solo quedan null
Fecha estimada de envoi: 20-08-2025
Descripción
  • Los sistemas de agua de laboratorio Arium™ Advance L están diseñados para unos requisitos de agua de ósmosis inversa de hasta 200 l/h
  • Combinado con el depósito de almacenamiento integrado de 100 o 200 litros, el sistema proporciona el volumen ideal de agua de suministro pretratada para su laboratorio.
  • El sistema puede dar suministro simultáneamente a varios instrumentos de laboratorio a la vez gracias a la potente bomba distribuidora.
  • Su forma cuadrada y compacta reduce los requisitos de espacio al mínimo.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
100 l
200 l/h
Sistema de purificación de agua
0,05 MΩ*cm
Agua potable del grifo
Ósmosis inversa (tipo 3)
0,25 pulg
Documentos
Brochures
Datasheets
Product Guides
Certificados
Promociones
Promociones
Título del producto
Sartorius Sistema de ósmosis inversa Arium™ Advance L > 200 l/h; 100 l