Learn More
Thermo Scientific™ Columnas de HPLC Aquasil™ C18, tamaño de partícula 5 μm
Las columnas de HPLC Thermo Scientific Aquasil C18 proporcionan una retención mayor que C18 para los analitos polares.
Marca:  Thermo Scientific™ 77505-153030
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10775336
  • 1015.00€ / cada uno
Solo quedan null
Fecha estimada de envoi: 26-08-2025
Descripción
Las columnas de HPLC Thermo Scientific Aquasil C18 proporcionan una retención mayor que C18 para los analitos polares.
  • Fase C18 con desactivación terminal polar
  • Selectividad alternativa comparada con las fases C18 ordinarias
  • Compatible con fases móviles acuosas al 100 %
Información para pedidos:
Disponibles también otras dimensiones de columna. Consulte con el Servicio de Atención al Cliente para obtener más información.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
Columna de análisis
LC-MS
5 μm
100 Å
L1
Sílice
Fase reversa
Fase reversa
3 mm
150 mm
De 2 a 8
310 m²/g
C18
12 %
Sí
Certificados
Promociones
Promociones
Título del producto
Thermo Scientific™ Columnas de HPLC Aquasil™ C18, tamaño de partícula 5 μm > Tamaño de partícula: 5 μm; 150 x 3,0 mm de diámetro interno