Learn More
Macherey-Nagel™ Columna HPLC de análisis C18 EH PAH Nucleosil™, 5 μm, 3 mm x 150 mm
Tienda Macherey-Nagel Productos
Click to view available options
Longitud (métrico):
150 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Especificaciones
Especificaciones
| Formato de columna | Columna de análisis |
| Diámetro (métrico) | 3 mm |
| Para utilizar con | HPLC |
| Longitud (métrico) | 150 mm |
| Presión máxima | 5800 psi (400 bar) |
| Tamaño de partículas | 5 μm |
| pH | De 2 a 8 |
| Tamaño de poro | 100 Å |
| Cantidad | 1 unidad |
| Área de la superficie | 350 m²/g |
| Mostrar más |