Learn More
Applied Biosystems™ GeneAmp™ dNTP Blend (100 mM)
Disuelto en agua destilada de vidrio y ajustada a un pH de 7,0 con NaOH
Marca:  Applied Biosystems™ 4303443
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10528137
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos »
Descripción
Descripción
Los dNTP GeneAmp son desoxinucleótidos trifosfato de alta pureza, lo que los hace ideales para su uso en reacciones de PCR u otras aplicaciones.
  • Están garantizados para el rendimiento de PCR cuando se utilizan con los reactivos básicos GeneAmp PCR y los sistemas de instrumentos GeneAmp.
  • Existen mezclas de dNTP premezcladas disponibles en diferentes concentraciones, lo que ofrece facilidad de uso.
  • Cada vial contiene una mezcla de solución de 100 mM de dNTP (25 mM cada uno de dATP, dCTP, dGTP y dTTP).
  • Suficiente para 2000 amplificaciones de la PCR, 50 μl cada una
  • El kit contiene 12 viales de 1 ml
PCR, PCR y PRC en tiempo real
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
Almacenar a -20 °C en un congelador a temperatura constante.
GeneAmp™
Dry Ice
100 mM
Líquido
12 x 1 mL
Standard PCR
Documentos
One moment while we fetch your results.
Certificados
Promociones
Promociones
Título del producto
Applied Biosystems™ GeneAmp™ dNTP Blend (100 mM) > 12 x 1 ml