Learn More
Applied Biosystems™ GeneAmp™ dNTP Blend (100 mM)
Código de producto. p-4925099 Tienda Applied Biosystems Productos
Click to view available options
Cantidad:
1 mL
12 x 1 mL
Tamaño de la unidad:
1 set
cada uno
paquete de 12
Código de producto. 10085714
Marca: Applied Biosystems™ N8080261
Edge
Disuelto en agua destilada de vidrio y ajustada a un pH de 7,0 con NaOH
Los dNTP GeneAmp son desoxinucleótidos trifosfato de alta pureza, lo que los hace ideales para su uso en reacciones de PCR u otras aplicaciones.
  • Están garantizados para el rendimiento de PCR cuando se utilizan con los reactivos básicos GeneAmp PCR y los sistemas de instrumentos GeneAmp.
  • Existen mezclas de dNTP premezcladas disponibles en diferentes concentraciones, lo que ofrece facilidad de uso.
  • Cada vial contiene una mezcla de solución de 100 mM de dNTP (25 mM cada uno de dATP, dCTP, dGTP y dTTP).
  • Suficiente para 2000 amplificaciones de la PCR, 50 μl cada una
  • El kit contiene 12 viales de 1 ml
PCR, PCR y PRC en tiempo real
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Concentración 100 mM
Contenido y almacenamiento Almacenar a -20 °C en un congelador a temperatura constante.
Formulario Líquido
Línea de productos GeneAmp
Cantidad 1 mL
Condiciones de envío Hielo seco
Para utilizar con (aplicación) Standard PCR