Learn More
A&D Weighing™ Balanza analítica Apollo con calibración externa
La nueva serie de balanzas analíticas A&D Apollo. Mejore la productividad y eficiencia de sus flujos de trabajo con las funciones innovadoras y de uso sencillo de las balanzas de laboratorio de la serie A&D Apollo, diseñadas para ofrecer resultados fiables en diferentes entornos y aplicaciones.
3885.00€ - 4660.00€
Especificaciones
Certificaciones/conformidad | GLP/GMP/GCP/ISO |
---|---|
Tipo de conexión | RS-232 C y USB |
Tipo de pantalla | LCD con retroiluminación inversa |
Legibilidad | 0,0001 g |
Material | Acero inoxidable |
Código de producto | Marca | Capacidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Capacidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
16804601
![]() |
A&D Weighing™
GF-124A |
122 g |
3885.00€
cada uno |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
16814601
![]() |
A&D Weighing™
GF-224A |
220 g |
4270.00€
cada uno |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
16824601
![]() |
A&D Weighing™
GF-324A |
320 g |
4660.00€
cada uno |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
- Amplia selección incluyendo modelos de alta capacidad, alta resolución, calibración interna (GX-A) o calibración externa (GF-A)
- Sensor de pesaje inteligente SHS recién desarrollado con tecnología ECL
- APA: Evaluación de precisión automática. Evaluación automática del rendimiento de la balanza. ¡Cálculo y visualización de la desviación estándar (repetibilidad) en el punto de uso sin necesidad de pesos de calibración! Puede comprobarse a diario con solo pulsar una tecla.
- Cálculo de peso mínimo automático y configuración a través de la función APA
- Introduzca el peso mínimo de manera automática a través de la función APA o manualmente usando pesos
- Alerta visual de peso mínimo
- UAC (control de acceso de usuario), acceso por contraseña de administrador y operador para garantizar la integridad de los datos
- Calibración a través de un toque, intervalos, horas preestablecidas (3) o de manera automática en respuesta a cambios de la temperatura ambiente (GX-AE/A)
- ISD (detección de golpes con impacto), detección de golpes de 4 niveles con información visual y audible. Mantenga el rendimiento de su inversión a través del uso correcto de la balanza. Ideal en aplicaciones de carga automatizadas y para proporcionar orientación al operador
- FRD (visualización de la tasa de flujo), visualización directa del caudal de una muestra en g/s, g/m, g/h o del caudal volumétrico en ml/s, ml/m, ml/h. La memoria puede guardar hasta 10 densidades de muestra. Utilizar junto con el comparador de caudal para mantener los caudales dentro de los límites designados
- SCF (función de cálculo estadístico), vea varios resultados estadísticos en la pantalla de la balanza e imprímalos, o envíelos a una impresora o PC
- Interfaz RS232 estándar y USD de modo dual. El USB puede configurarse para el modo «rápido» (conectar al PC sin necesidad de instalar software) o el modo bidireccional
- UFC (salida de datos configurable con función de comunicaciones flexibles universales), ideal para conexión a sistemas de adquisición de datos o impresoras de etiquetas de códigos de barras, etc.
- Salida de datos brutos/netos/de tara, memoria de tara, gancho inferior e indicador de capacidad
- Gran selección de opciones y accesorios
- Ionizador sin ventilador incorporado con tecnología Quick Ion™ e interruptor IR externo (GX-AE)
Especificaciones
GLP/GMP/GCP/ISO | |
LCD con retroiluminación inversa | |
Acero inoxidable |
RS-232 C y USB | |
0,0001 g | |
30 VA al adaptador (12 V, 1 A) |