Learn More
A&D Weighing™ Balanza analítica Apollo con calibración externa
Descripción
- Amplia selección que incluye modelos de alta capacidad, alta resolución, calibración interna (GX-A) o calibración externa (GF-A)
- Sensor de pesaje Smart SHS recientemente desarrollado con ECL tecnología
- APA (evaluación de precisión automática) – La evaluación automática del rendimiento de la balanza, el cálculo y la visualización de la desviación estándar (repetibilidad) en el punto de uso sin necesidad de pesas de calibración, se pueden verificar diariamente presionando una tecla
- Cálculo y ajuste automático del peso mínimo mediante la función APA
- Introduzca el peso mínimo automáticamente a través de APA o manualmente utilizando pesos
- Alerta visual de peso mínimo
- UAC (control de acceso de usuarios) – Acceso con contraseña del administrador y del operador para garantizar la integridad de los datos
- Calibración mediante un solo toque, intervalo, tiempos predefinidos (3) o automáticamente en respuesta a cambios de temperatura ambiente (GX-AE/A)
- ISD (detección de choque por impacto) – Detección de descargas de 4 niveles con retroalimentación visual y audible, mantenga el rendimiento de su inversión mediante el uso correcto de la balanza, ideal en aplicaciones de carga automatizada e ideal para la guía del operador
- FRD (Visualización de la velocidad de flujo) – Visualización directa del caudal de una muestra en g/s, g/m, g/h o caudal volumétrico en ml/s, ml/m, ml/h
- Se pueden guardar hasta 10 densidades de muestra en la memoria, utilizar junto con el comparador de caudal para mantener los caudales dentro de los límites designados
- SCF (función de cálculo estadístico) – Mostrar e imprimir varios resultados estadísticos en la pantalla de la balanza o enviarlos a una impresora o PC
- RS232 estándar y modo dual USB interfaz
- USB se puede configurar para modo rápido (conexión a PC sin necesidad de instalación de software) o modo bidireccional
- UFC (Universal Flexi Coms) – Salida de datos configurable, ideal para la conexión a sistemas de adquisición de datos o impresoras de etiquetas de códigos de barras, etc.
- Salida de datos brutos/netos/tara, memoria de taras, gancho inferior, indicador de capacidad
- Amplia selección de opciones y accesorios
- Ionizador sin ventilador integrado con Quick Ion™ tecnología e interruptor IR externo (GX-AE)
Especificaciones
Especificaciones
| Certificaciones/conformidad | GLP/GMP/GCP/ISO |
| Tipo de conexión | RS-232 C y USB |
| Capacidad | 320 g |
| Tipo de pantalla | LCD retroiluminada inversa |
| Legibilidad | 0,0001 g |
| Material | Acero inoxidable |
| Modelo | GF-324A |
| Tiempo de estabilización | 2 s (300 g)/1,5 s (100 g) |
| Requisitos eléctricos | 30 VA al adaptador (12 V, 1 A) |
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?