Learn More
Solución de hidróxido amónico, ≥99,99 %, Honeywell
Tienda Honeywell Research Chemicals Productos
Click to view available options
Cantidad:
5 mL
100 mL
1 L
Tamaño de la unidad:
1 litro
100 ml
5 ml
Descripción
- Somos su proveedor de reactivos y productos químicos de laboratorio de alta calidad para laboratorios analíticos y químicos:
Disolventes – para uso específico de ACS (HPLC), uso general de ACS, disolventes para histología, y reactivo para síntesis química y otras aplicaciones industriales.
Inorgánicos – síntesis química y química inorgánica, incluidos ácidos y bases esenciales, sales, metales y elementos y reactivos para reacciones químicas.
Especificaciones
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | Ammonium hydroxide solution |
Fórmula lineal | NH4OH |
Número UN | UN2672 |
Beilstein | 3587154 |
Densidad | 0.9g/mL at 25°C, 0.9g/mL at 25°C |
Cantidad | 5 mL |
Límite de explosión | 0.27 |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 35.05g/mol |
Porcentaje de pureza | ≥99.99% (trace metals basis) |
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
- Ammonium hydroxide solution
- Peligro
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
- Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
- PELIGRO ACUÁTICO AGUDO Categoría 1
- PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 2
- H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
- H335-Puede irritar las vías respiratorias.
- H410-Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
- P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P284-¢En caso de ventilación insuficiente,! llevar equipo de protección respiratoria.
- P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
- P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
- P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
- P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.
- MIXTURE LIST-Contém: Ammonia, aqueous solution
Título del producto
Solución de hidróxido amónico, ≥99,99 %, Honeywell >
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido