Learn More
Ammonia solution, 2.0 M in methanol, Honeywell Fluka™ Código de producto.: 15674110
Ammonia solution, 2.0 M in methanol, Honeywell Fluka™
Código de producto. 15674110 Tienda Honeywell Fluka Productos
100 mL, Glass Bottle, 100 ml
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
800 mL
2 L
4 x 100 mL
Envase:
Glass Bottle
Tamaño de la unidad:
100 ml
2 litros
800 ml
paquete de 4
Código de producto. 15674110
Marca: Honeywell-Fluka 341428100ML
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
2.0 M in methanol
  • Líderes del sector durante más de 65 años
  • Honeywell ofrece ahora reactivos inorgánicos de primera calidad Fluka™ en todo el mundo – con consistencia, pureza y precisión garantizadas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7664-41-7
Fórmula molecular H3N
Peso molecular (g/mol) 17.03
Número MDL MFCD00011418
Clave InChI QGZKDVFQNNGYKY-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo ammonia, ammonia gas, spirit of hartshorn, nitro-sil, ammoniakgas, ammonia anhydrous, anhydrous ammonia, ammonia, anhydrous, ammoniak, am-folMostrar másMostrar menos
PubChem CID 222
ChEBI CHEBI:16134
Nombre IUPAC amoníaco
SMILES N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ammonia solution
Cantidad 100 mL
Fórmula lineal NH3
Número UN UN1992
Temperatura de inflamación 6°C (42.8°F)
Formula Weight (peso de la fórmula) 17.03g/mol
Concentration or Composition (by Analyte or Components) 2.0M in Methanol
Envase Glass Bottle
Densidad 0.787g/mL at 25°C
Título del producto
Ammonia solution, 2.0 M in methanol, Honeywell Fluka™ >