Learn More
Amoníaco, solución de 2 M en metanol, AcroSeal™, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10713993 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
800 mL
Envase:
Frasco de vidrio AcroSeal™
Tamaño de la unidad:
100 ml
800 ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10713993 100 mL Frasco de vidrio AcroSeal™ 100 ml
10380344 800 mL Frasco de vidrio AcroSeal™ 800 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10713993 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 368391000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    109.00€
    100.00€ / 100 ml
    Ahorro 9.00€
    8% Descuento
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 7664-41-7 | H3N | 17.03 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ammonia
Color Incolora
CAS 7664-41-7, 67-56-1
Fórmula molecular H3N
Fórmula lineal NH3
Concentración 1.90 to 2.20M
Número MDL MFCD00011418
Fieser 05,15
Densidad 0.7870g/mL
Índice Merck 15, 488
Sinónimo ammonia, ammonia gas, spirit of hartshorn, nitro-sil, ammoniakgas, ammonia anhydrous, anhydrous ammonia, ammonia, anhydrous, ammoniak, am-fol
Información de solubilidad Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in most organic solvents
Clave InChI QGZKDVFQNNGYKY-UHFFFAOYSA-N
Cantidad 100 mL
SMILES N
Nombre IUPAC azano
Peso molecular (g/mol) 17.03
Temperatura de inflamación 6°C
PubChem CID 222
ChEBI CHEBI:16134
Formula Weight (peso de la fórmula) 17.03
Envase Frasco de vidrio AcroSeal™
Gravedad específica 0.787
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Ammonia, 2M solution in methanol
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 3
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Líquido inflamable Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica en determinados órganos tras una exposición única Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H370-Provoca daños en los órganos.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H301-Tóxico en caso de ingestión.
  • H311-Tóxico en contacto con la piel.
  • H331-Tóxico en caso de inhalación.
  • H225-Líquido y vapores muy inflamables.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.