Learn More
Solución de amoniaco al 25 %, BAKER ANALYZED™, J.T. Baker™, Avantor™ Código de producto.: 10691552
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Solución de amoniaco al 25 %, BAKER ANALYZED™, J.T. Baker™, Avantor™
Código de producto. 10691552
2.5 L, 2.50 litro
Click to view available options
Cantidad:
1 L
2.5 L
Tamaño de la unidad:
1 litro
2.50 litro
Código de producto. 10691552
Marca: JT Baker 6051.2500
Reactivo de laboratorio
CAS 1336-21-6
Fórmula molecular NH3
Peso molecular (g/mol) 35.05
Número MDL MFCD00066650
Sinónimo Ammonium hydroxide
Especificaciones
Punto de ebullición 32°C to 37.7°C (1013 hPa)
Punto de fusión -60°C to -57.5°C
Densidad 0.88 - 0.91 g/cm³ (20°C)
Cantidad 2.5 L
Envase Frasco de vidrio
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • PELIGRO ACUÁTICO AGUDO Categoría 1
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H400-Muy tóxico para los organismos acuáticos.
Consejos de prudencia
  • P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P405-Guardar bajo llave.
Título del producto
Solución de amoniaco al 25 %, BAKER ANALYZED™, J.T. Baker™, Avantor™ >