Learn More
Cytiva Paquetes de valor Amersham™ CyDye™ (hidrazida monoreactiva)
Tienda Cytiva Productos
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
5 mg
Etiqueta o tinte:
Cy3
Cy5
Cy5.5
Tipo de producto:
Hidrazida Cy3
Hidrazida Cy5
Hidrazida con Cy5,5
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
5 miligramos
paquete de 5
Descripción
Los ésteres de hidrazida proporcionan un método idóneo para el etiquetado de los grupos carbonilo libres de glicoproteínas y carbohidratos. Para mayor comodidad, se suministran ésteres de hidrazida activos estables y se almacenan como material sólido.
- Gama de paquetes a granel disponibles para mayor economía
- Protocolos de ejemplo incluidos con cada envase de tinte
Especificaciones
Especificaciones
Para utilizar con (aplicación) | Para el etiquetado a través de grupos carbonilo. Para uso en aplicaciones de fluorescencia de estado estable, FP y FRET |
Cantidad | 5 mg |
Tipo de producto | Hidrazida Cy3 |
Contenido del kit | Paquetes de papel de aluminio; cada uno contiene 1, 5 o 25 mg de tinte seco |
Intervalo de pH | De 3 a 10 |
Peso molecular | 765,95 |
Solubilidad | Soluble en agua fría y agua caliente |
Contenido y almacenamiento | De 2 °C a 8 °C, protegido de la luz. El material reconstituido puede almacenarse durante hasta 2 semanas a –20 °C en alícuotas para evitar repetir los ciclos de congelación y descongelación. |
Etiqueta o tinte | Cy3 |
Color | Rojo |
Documentos
Product Information
Product Information
GEH001 Western blot
Tamaño : 2.6 MB
Seguridad y manipulación
Palabra de advertencia
- Peligro
- Toxicidad aguda Categoría 4
- Sensibilización cutánea Categoría 1
- Sensibilizante respiratorio Categoría 1
Título del producto
Cytiva Paquetes de valor Amersham™ CyDye™ (hidrazida monoreactiva) >
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido