Learn More
Cytiva Paquetes de valor Amersham™ CyDye™ (hidrazida monoreactiva) Código de producto.: 10401095
compliance-icons compliance-icons
Cytiva Paquetes de valor Amersham™ CyDye™ (hidrazida monoreactiva)
Código de producto. 10401095 Tienda Cytiva Productos
1 mg, Cy5, Hidrazida Cy5, 1 miligramo
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
5 mg
Etiqueta o tinte:
Cy3
Cy5
Cy5.5
Tipo de producto:
Hidrazida Cy3
Hidrazida Cy5
Hidrazida con Cy5,5
missing translation for 'unitSize'
1 miligramo
5 miligramos
paquete de 5
This item is not returnable. View return policy
Código de producto. 10401095
Marca: Cytiva PA15121
This item is not returnable. View return policy
Para el etiquetado de los grupos carbonilo libres de glicoproteínas y. carbohidratos
Los ésteres de hidrazida proporcionan un método idóneo para el etiquetado de los grupos carbonilo libres de glicoproteínas y carbohidratos. Para mayor comodidad, se suministran ésteres de hidrazida activos estables y se almacenan como material sólido.
  • Gama de paquetes a granel disponibles para mayor economía
  • Protocolos de ejemplo incluidos con cada envase de tinte
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Para utilizar con (aplicación) Para el etiquetado a través de grupos carbonilo. Para uso en aplicaciones de fluorescencia de estado estable, FP y FRET
Cantidad 1 mg
Tipo de producto Hidrazida Cy5
Contenido del kit Envases de papel de aluminio, cada uno con 1, 5 o 25mg de colorante seco
Intervalo de pH De 3 a 10
Peso molecular 791,99
Solubilidad Soluble en agua fría y agua caliente
Contenido y almacenamiento De 2 °C a 8 °C, protegido de la luz. El material reconstituido puede almacenarse durante hasta 2 semanas a –20 °C en alícuotas para evitar repetir los ciclos de congelación y descongelación.
Etiqueta o tinte Cy5
Color Azul
compliance-icons compliance-icons
Signal Word
  • Peligro
Hazard Category
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Sensibilización cutánea Categoría 1
  • Sensibilizante respiratorio Categoría 1
Hazard Statement
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H312-Nocivo en contacto con la piel.
  • H317-Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.
  • H334-Puede provocar síntomas de alergia o asma o dificultades respiratorias en caso de inhalación.
Precautionary Statement
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Contém: Cy5 (hydrazide)
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Cytiva Paquetes de valor Amersham™ CyDye™ (hidrazida monoreactiva) >
By clicking Submit, you acknowledge that you may be contacted by Fisher Scientific in regards to the feedback you have provided in this form. We will not share your information for any other purposes. All contact information provided shall also be maintained in accordance with our Privacy Policy.
Thank You! Your feedback has been submitted. Fisher Scientific is always working to improve our content for you. We appreciate your feedback.