Learn More
Invitrogen™ TaqMan™ Gene Expression Cells-to-CT™ Kit
Realice análisis de expresiones directamente de células cultivadas sin purificación de ARN
Marca: Invitrogen™ 4399002
1020.37 EUR hasta el 2025-11-21
Use el código promocional "24149" para aplicar la oferta.
Descripción
Este kit ahorra tiempo y ofrece un flujo de trabajo sencillo que puede utilizarse con unas pocas muestras o incorporarse fácilmente a aplicaciones automatizadas de alto rendimiento.
- Completo: el flujo de trabajo optimizado incluye reactivos de lisis celular con extracción de ADNg, una mezcla de enzimas de RT, un tampón y la nueva mezcla maestra para expresión génica TaqMan
- Rápido: preparación de muestras en 7 minutos, lo que incluye el tratamiento de ADNasa, a temperatura ambiente
- Sencillo: lise las muestras en un tubo o directamente en placas de cultivo
- Sólido: realice análisis de expresión génica de entre 10 y 100.000 células por muestra; los resultados son equivalentes a los que se obtienen con ARN purificado
- Eficaz: contiene reactivos suficientes para generar 500 resultados de PCR en tiempo real a partir de 100 muestras de partida
- Menos recursos utilizados, menos peligros, menos residuos
Descubrimiento y desarrollo de fármacos, análisis de expresión génica y genotipado, PCR y PCR en tiempo real, ensayos de descubrimiento de fármacos basados en PCR, PCR en tiempo real (qPCR), perfilado de expresión génica basado en PCR en tiempo real, PCR en tiempo real directamente de muestras, identificación y validación de objetivos y derivaciones
Información de órdenes
Condición de envío:Hielo seco
Especificaciones
Contiene: • Solución de parada: Tubo de 200 µl • ADNasa I: tubo de 22 µl • Mezcla de enzimas 20X RT: Tubo de solución de lisis de 110 µl •: Tubo de tampón RT de 2,2 ml • 2X: Tubo de mezcla maestra de expresión génica de 2,2 ml • TaqMan™ Gene: Tubo de 1 ml Almacenar la solución de parada, la ADNasa I y la mezcla de enzimas RT 20X a -20 °C. Almacenar la solución de lisis, el tampón RT 2X y la mezcla maestra de expresión génica TaqMan™ a 4 °C. |
|
Tubo | |
RT-qPCR de 2 paso | |
Estándar | |
Menos recursos utilizados y menos residuos, menos peligroso | |
Ambion™, Cells-to-CT™, TaqMan™ | |
UP (ultrapura) | |
M-MLV | |
40 reacciones | |
Celda |
Sonda de cebado | |
Alto | |
ADN polimerasa | |
Sistema 7000, Sistema 7300, Sistema 7500, Sistema 7900HT, Sistema de PCR en tiempo real rápido StepOnePlus™ de Applied Biosystems, StepOne™, Modo estándar, StepOnePlus™, Modo estándar, Sistemas QuantStudio 6 y 7 Pro, Sistema QuantStudio 7 Flex, Sistemas QuantStudio 3 y 5, Sistema QuantStudio 12k Flex, Sistema QuantStudio 6 Flex | |
ROX (premezclado) | |
Kit de expresión génica de células a C | |
40 reactions | |
Hielo seco | |
40 reacciones |
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
Número de lote | Tipo de certificado | Fecha | Catalog Number |
---|---|---|---|
2826671 | Certificado de análisis | 29/01/2025 | 4399002 |
2826656 | Certificado de análisis | 29/01/2025 | 4399002 |
2826611 | Certificado de análisis | 29/01/2025 | 4399002 |
2817863 | Certificado de análisis | 29/01/2025 | 4399002 |
2816578 | Certificado de análisis | 29/01/2025 | 4399002 |