Learn More
Invitrogen™ TaqMan™ Gene Expression Cells-to-CT™ Kit
Descripción
Este kit ahorra tiempo y ofrece un flujo de trabajo sencillo que puede utilizarse con unas pocas muestras o incorporarse fácilmente a aplicaciones automatizadas de alto rendimiento.
- Completo: el flujo de trabajo optimizado incluye reactivos de lisis celular con extracción de ADNg, una mezcla de enzimas de RT, un tampón y la nueva mezcla maestra para expresión génica TaqMan
- Rápido: preparación de muestras en 7 minutos, lo que incluye el tratamiento de ADNasa, a temperatura ambiente
- Sencillo: lise las muestras en un tubo o directamente en placas de cultivo
- Sólido: realice análisis de expresión génica de entre 10 y 100.000 células por muestra; los resultados son equivalentes a los que se obtienen con ARN purificado
- Eficaz: contiene reactivos suficientes para generar 500 resultados de PCR en tiempo real a partir de 100 muestras de partida
- Menos recursos utilizados, menos peligros, menos residuos
Descubrimiento y desarrollo de fármacos, análisis de expresión génica y genotipado, PCR y PCR en tiempo real, ensayos de descubrimiento de fármacos basados en PCR, PCR en tiempo real (qPCR), perfilado de expresión génica basado en PCR en tiempo real, PCR en tiempo real directamente de muestras, identificación y validación de objetivos y derivaciones
Información de órdenes
Condición de envío:Hielo seco
Especificaciones
Especificaciones
| Contenido y almacenamiento | Contiene: • Solución de parada: 2 tubos de 1 ml • ADNasa I: tubo de 220 µl • Mezcla de enzimas 20X RT: tubo de 1,1 ml • Solución de lisis: Frasco de 22 ml • Tampón 2X RT: Frasco de 22 ml •Mezcla maestra de expresión génica TaqMan™: 4 frascos de 5 ml Almacenar la solución de parada, la ADNasa I y la mezcla de enzimas 20X RT a -20 °C. Almacenar la solución de lisis, el tampón 2X RT y la mezcla maestra de expresión génica TaqMan™ a 4 °C. |
| Método de detección | Sonda de cebado |
| Formato | Tubo |
| GC-Rich PCR Performance | Alto |
| Método de PCR | RT-qPCR de 2 paso |
| Polimerasa | ADN polimerasa |
| Velocidad de reacción | Estándar |
| Para utilizar con (equipo) | Sistema 7000, Sistema 7300, Sistema 7500, Sistema 7900HT, Sistema de PCR en tiempo real rápido StepOnePlus™ de Applied Biosystems, StepOne™, Modo estándar, StepOnePlus™, Modo estándar, Sistemas QuantStudio 6 y 7 Pro, Sistema QuantStudio 7 Flex, Sistemas QuantStudio 3 y 5, Sistema QuantStudio 12k Flex, Sistema QuantStudio 6 Flex |
| Características ecológicas | Menos recursos utilizados y menos residuos, menos peligroso |
| Colorante de referencia pasiva | ROX (premezclado) |
| Mostrar más |