Learn More
Invitrogen™ MAXIscript™ T7 Transcription Kit
Síntesis rápida de sondas de ARN para su uso en ensayos de protección de ribonucleasa, hibridación in situ e hibridaciones blot
375.00€ - 684.00€
Especificaciones
Contenido y almacenamiento | La mezcla de enzimas T7, tampón de transcripción 10X, solución ATP, solución CTP, solución GTP, solución UTP, ADNasa TURBO, tampón de carga de gel II y pTRI-b-actina se almacenan a –20 °C. El agua sin nucleasas puede almacenarse a cualquier temperatura. |
---|---|
Tipo de producto final | ARNm sintético, ARNm |
Formato | Kit |
Tipo de muestra | ARNm, ARNm sintético |
Para utilizar con (aplicación) | Transcripción in vitro, ARNm sintético, ARNm, transfección, LNP, GENEArt, plasmídico de ADN linealizado, suministro, productos de PCR |
Includes: T7 Enzyme Mix, 10X Transcription Buffer, ATP Solution, CTP Solution, GTP Solution, UTP Solution, TURBO DNase, Gel Loading Buffer II, pTRI-b-actin, Nuclease-free Water
Código de producto | Marca | Tipo de producto | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Tipo de producto | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
10430355
|
Invitrogen™
AM1312 |
Kit de transcripción in vitro T7 | 30 reacciones |
375.00€
cada uno |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
10035164
|
Invitrogen™
AM1314 |
Kit de transcripción in vitro T7 | 100 reacciones |
676.00€
cada uno |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
10762867
|
Invitrogen™
AM1314M |
Kit de transcripción in vitro T7 | 100 reacciones |
684.00€
cada uno |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Descripción
El kit de transcripción in vitro Ambion™ MAXIscript™ T7 sintetiza sondas de ARN en tan solo 10 minutos para su uso en ensayos de protección de ribonucleasas, hibridación in situ e hibridaciones blot. Todos los kits contienen reactivos suficientes para 30 reacciones. El kit de transcripción in vitro MAXIscript sintetiza sondas de ARN con actividades específicas que alcanzan 1 × 109 cpm/μg en tan solo 10 minutos. Los kits MAXIscript son muy eficientes en la síntesis de sondas de longitud completa, incluso en la limitación de las concentraciones de nucleótidos, lo que los convierte en el compañero perfecto para los ensayos de protección de ribonucleasa. Los kits MAXIscript también son una excelente opción para la síntesis de sondas etiquetadas no isotópicamente. El etiquetado se puede lograr después de la transcripción gracias al kit de etiquetado psoralen-biotina Ambion BrightStar™ o durante la transcripción mediante la incorporación de nucleótidos modificados en la reacción. Los kits MAXIscript también pueden usarse para sintetizar cantidades modestas de ARN sin etiquetar (2–6 μg/20 μl de reacción) de hasta 2 kb.
- Alto rendimiento de alta actividad específica, sondas de ARN de longitud completa en solo 10 minutos
- Kit de síntesis de sondas ideal para ensayos de protección de nucleasas, Northern y Southern blots e hibridación in situ
- Incluye ADNasa TURBO™
- Todos los kits contienen reactivos sin DNasa/RNasa de calidad probada
- Producción de ARN: de 2 a 6μg
Especificaciones
La mezcla de enzimas T7, tampón de transcripción 10X, solución ATP, solución CTP, solución GTP, solución UTP, ADNasa TURBO, tampón de carga de gel II y pTRI-b-actina se almacenan a –20 °C. El agua sin nucleasas puede almacenarse a cualquier temperatura. | |
Kit | |
Transcripción in vitro, ARNm sintético, ARNm, transfección, LNP, GENEArt, plasmídico de ADN linealizado, suministro, productos de PCR | |
T7 | |
Productos de PCR, plásmido de ADN linealizado |
ARNm sintético, ARNm | |
ARNm, ARNm sintético | |
Ambion™, MAXIscript™ | |
2-6 µg |