Learn More
Invitrogen™ MAXIscript™ T7 Transcription Kit
Código de producto. 10762867
Cambiar vista
Click to view available options
Tipo de producto:
Kit de transcripción in vitro T7
Cantidad:
100 reacciones
30 reacciones
Tamaño de la unidad:
cada uno
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tipo de producto Cantidad Tamaño de la unidad
10762867 Kit de transcripción in vitro T7 100 reacciones cada uno
10430355 Kit de transcripción in vitro T7 30 reacciones cada uno
10035164 Kit de transcripción in vitro T7 100 reacciones cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10762867 Proveedor Invitrogen™ N.º de proveedor AM1314M
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 04-12-2026
Includes
T7 Enzyme Mix, 10X Transcription Buffer, ATP Solution, CTP Solution, GTP Solution, UTP Solution, TURBO DNase, Gel Loading Buffer II, pTRI-b-actin, Nuclease-free Water
Síntesis rápida de sondas de ARN para su uso en ensayos de protección de ribonucleasa, hibridación in situ e hibridaciones blot
El kit de transcripción in vitro Ambion™ MAXIscript™ T7 sintetiza sondas de ARN en tan solo 10 minutos para su uso en ensayos de protección de ribonucleasas, hibridación in situ e hibridaciones blot. Todos los kits contienen reactivos suficientes para 30 reacciones. El kit de transcripción in vitro MAXIscript sintetiza sondas de ARN con actividades específicas que alcanzan 1 × 109 cpm/μg en solo 10 minutos. Los kits MAXIscript son muy eficientes en la síntesis de sondas de longitud completa, incluso en la limitación de las concentraciones de nucleótidos, lo que los convierte en el compañero perfecto para los ensayos de protección de ribonucleasa. Los kits MAXIscript también son una excelente opción para la síntesis de sondas etiquetadas no isotópicamente. El etiquetado se puede lograr después de la transcripción gracias al kit de etiquetado psoralen-biotina Ambion BrightStar™ o durante la transcripción mediante la incorporación de nucleótidos modificados en la reacción. Los kits MAXIscript también pueden usarse para la síntesis de cantidades modestas de ARN sin etiquetar (2–6 μg/20 μl de reacción) de hasta 2 kb.
  • Alto rendimiento de alta actividad específica, sondas de ARN de longitud completa en solo 10 minutos
  • Kit de síntesis de sondas ideal para ensayos de protección de nucleasas, Northern y Southern blots e hibridación in situ
  • Incluye ADNasa TURBO™
  • Todos los kits contienen reactivos sin ADNasa/ARNasa de calidad probada
  • Producción de ARN: de 2 a 6μg
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Contenido y almacenamiento La mezcla de enzimas T7, tampón de transcripción 10X, solución ATP, solución CTP, solución GTP, solución UTP, ADNasa TURBO, tampón de carga de gel II y pTRI-b-actina se almacenan a –20 °C. El agua sin nucleasas puede almacenarse a cualquier temperatura.
Tipo de producto final ARNm sintético, ARNm
Formato Kit
Tipo de muestra ARNm, ARNm sintético
Para utilizar con (aplicación) Transcripción in vitro, ARNm sintético, ARNm, transfección, LNP, GENEArt, plasmídico de ADN linealizado, suministro, productos de PCR
N.º de reacciones 100 reacciones
Línea de productos Ambion, MAXIscript
Tipo de producto Kit de transcripción in vitro T7
Cantidad 100 reacciones
Promotor T7
Producción 2-6 µg
Material de partida Productos de PCR, plásmido de ADN linealizado