Learn More
Invitrogen™ Barrier (Filter) Tips, 10 μL size (compatible with Eppendorf™ pipettors)
El filtro de aerosol evita la contaminación cruzada de las muestras
Marca: Invitrogen™ AM12635
310.40 EUR hasta el 2025-06-30
Use el código promocional "24108" para aplicar la oferta.
Includes: Diez gradillas que contienen 8 x 12 puntas cada una
Descripción
Compatible con las pipetas Eppendorf™.
- Las puntas están libres de ARNasa y ADNasa y son ideales para manipular ARN, aplicaciones de PCR y para trabajar con radioisótopos o sustancias químicas tóxicas
- Cada lote de puntas se somete a pruebas rigurosas para comprobar la contaminación por ARNasa y para certificar que están libres de nucleasas
Purificación y análisis de ADN y ARN, reactivos y accesorios generales de purificación de ARN, PCR, PCR y PCR en tiempo real, extracción de ARN, PCR en tiempo real (qPCR), aislamiento de ARN total, ARN total de células y tejidos animales, aislamiento de ARN transcriptoma, aislamiento de ARNm, aislamiento de microARN
Especificaciones
10 μL | |
Estéril | |
Punta de barrera | |
Almacenar a temperatura ambiente. | |
Eppendorf™ Pipeta |
Con filtro | |
Racl | |
10 racks | |
Temperatura ambiente | |
Invitrogen™ |
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
Número de lote | Tipo de certificado | Fecha | Catalog Number |
---|---|---|---|
28721078 | Certificado de análisis | 23/02/2022 | AM12635 |
17521078 | Certificado de análisis | 22/09/2021 | AM12635 |
20720078 | Certificado de análisis | 29/04/2021 | AM12635 |
20920078 | Certificado de análisis | 13/04/2021 | AM12635 |
34319078 | Certificado de análisis | 13/07/2020 | AM12635 |