Learn More
BRAND™ Matraz aforado de vidrio de borosilicato 3.3 ámbar con tapones de polipropileno
El vidrio ámbar protege las soluciones sensibles a la luz.
Marca:  BRAND™ 37490
117.80 EUR hasta el 2025-12-31
Use el código promocional "24375" para aplicar la oferta.
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15258816
  • 124.00€ / paquete de 2
Solo quedan null
Fecha estimada de envoi: 05-08-2025
Descripción
  • Fabricado en vidrio de boro 3.3
  • Conforme a DIN EN ISO 1042
  • Incluye certificado de lote USP
  • Clase A, marcado DE-M.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
Polipropileno
500 ml
1
NS 19/26
A
19 mm
Vidrio de borosilicato 3.3
Matraz aforado
±0,20 ml
Tapón
Videos
  • Video Player is loading.
    Current Time 0:00
    Duration 0:00
    Loaded: 0%
    Stream Type LIVE
    Remaining Time 0:00
    1x
    • Chapters
    • descriptions off, selected
    • subtitles off, selected
      Brand BLAUBRAND
    SDS
    Documentos Certificados
    Promociones
    Promociones
    Título del producto
    BRAND™ Matraz aforado de vidrio de borosilicato 3.3 ámbar con tapones de polipropileno > Capacidad: 500 ml