Learn More
BRAND™ Matraz aforado de vidrio ámbar de borosilicato 3.3 con tapones de polipropileno, con certificado
Tienda Brand ProductosDescripción
- Fabricado en vidrio de boro 3.3
- Conforme a DIN EN ISO 1042
- Se entrega con certificado individual de conformidad con la USP
- Clase A, marcado DE-M.
Especificaciones
Especificaciones
| Material del cierre | Polipropileno |
| Diámetro interior del cuello (métrico) | 19 mm |
| Capacidad (métrico) | 500 ml |
| Material | Vidrio de borosilicato 3.3 |
| N.° por paquete | 1 |
| Tipo de producto | Matraz aforado |
| Tamaño de rosca | NS 19/26 |
| Tolerancia | ±0,20 ml |
| Clase | A |
| Tipo de tapón | Tapón |