Learn More
VACUUBRAND™ Pieza en T de aluminio con bridas KF pequeñas
53.00€ - 104.00€
Especificaciones
Material Aluminio
Cantidad 1 unidad
Tipo pieza en T
Ver más especificaciones
Productos 4
Código de producto Marca Diámetro interior (métrico) Tamaño Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Diámetro interior (métrico) Tamaño Precio Cantidad y disponibilidad  
10039560
Ver documentos Detalles de la promoción
VACUUBRAND™
20669500
10/10/10 mm 30 x 60 mm
53.00€
cada uno
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 23-05-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
10273371
Ver documentos Detalles de la promoción
VACUUBRAND™
20669504
16/16/16 mm 40 x 80 mm
62.45€
cada uno
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 17-04-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
10450273
Ver documentos Detalles de la promoción
VACUUBRAND™
20669505
25/25/25 mm 50 x 100 mm
74.55€
cada uno
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 24-04-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
10589911
Ver documentos Detalles de la promoción
VACUUBRAND™
20669506
40/40/40 mm 65 x 130 mm
104.00€
cada uno
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 14-05-2024
para ver el stock
Especificaciones
Aluminio
1 unidad
pieza en T