Learn More
VACUUBRAND™ Pieza en T de aluminio con pequeñas bridas KF
Código de producto. 10589911
Cambiar vista
Click to view available options
Diámetro interior (métrico):
10/10/10 mm
16/16/16 mm
25/25/25 mm
40/40/40 mm
Tamaño:
30 x 60 mm
40 x 80 mm
50 x 100 mm
65 x 130 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Diámetro interior (métrico) Tamaño Tamaño de la unidad
10589911 40/40/40 mm 65 x 130 mm cada uno
10039560 10/10/10 mm 30 x 60 mm cada uno
10273371 16/16/16 mm 40 x 80 mm cada uno
10450273 25/25/25 mm 50 x 100 mm cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 10589911 Proveedor VACUUBRAND™ N.º de proveedor 20669506