Learn More
Carga de aluminio, 99,99 % (base metálica), Thermo Scientific Chemicals
Sedimento de forma esferoide 9,525 mm (0,375 pulg.) ± 6,35 mm (0,25 pulg.)
104.00€ - 178.00€
CAS 7429-90-5
Fórmula molecular Al
Peso molecular (g/mol) 26.98
Número MDL MFCD00134029
Clave InChI XAGFODPZIPBFFR-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo aluminum, metal, powder, aluminio, metana, adom, alumina fibre, aluminum flake, dust, noral aluminum
PubChem CID 5359268
ChEBI CHEBI:33629
SMILES [Al]
Ver más especificaciones
Productos 2
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
15494925
SDS Ver documentos
Thermo Scientific Alfa Aesar
045001.36
500 g
104.00€
500 g
15404935
SDS Ver documentos
Thermo Scientific Alfa Aesar
045001.A1
1 kg
178.00€
1 Kg
Descripción
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Mostrar más
Videos
Seguridad y manipulación
Seguridad y manipulación
missing translation for 'einecsNumber' : 231-072-3
missing translation for 'tsca' : Sí
Recommended Storage : Temperaturas ambientes
SDS
Documentos
Documentos
Product Certifications
RUO – Research Use Only
Título del producto
Carga de aluminio, 99,99 % (base metálica), Thermo Scientific Chemicals