Learn More
Carga de aluminio, 99,99 % (base metálica), Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15404935
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 g
1 kg
Tamaño de la unidad:
1 Kg
500 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15404935 1 kg 1 Kg
15494925 500 g 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15404935 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 045001.A1
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Sedimento de forma esferoide 9,525 mm (0,375 pulg.) ± 6,35 mm (0,25 pulg.)
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7429-90-5
Fórmula molecular Al
Peso molecular (g/mol) 26.98
Número MDL MFCD00134029
Clave InChI XAGFODPZIPBFFR-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo aluminum, metal, powder, aluminio, metana, adom, alumina fibre, aluminum flake, dust, noral aluminum
PubChem CID 5359268
ChEBI CHEBI:33629
SMILES [Al]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Aluminum
Color Plata
Aspecto Solid in various forms
Densidad 2.7g/cm3
Cantidad 1 kg
Olor Odorless
Intervalo de porcentaje de ensayo 99.99% (Metals basis)
Formulario Sedimento esferoide 9,525 mm (0,375 pulg.) +/- 6,35 mm (0,25 pulg.)
Nombre IUPAC aluminio