Learn More
Brady™ Aluminum with Polyester Overlaminate Transport Signs
29.40€ - 35.35€
Especificaciones
Material | Aluminio |
---|---|
Cantidad | 1 unidad |
Altura (métrico) | 297 mm |
Grosor | 1,016 mm |
Anchura (métrico) | 297,00 mm |
Código de producto | Marca | Texto mostrado | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Texto mostrado | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
11780234
|
Brady™
223594 |
1,5 1 |
29.40€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 20-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
11770244
|
Brady™
223603 |
3 |
35.35€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 20-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
11710244
|
Brady™
223597 |
1,6 1 |
29.40€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 20-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
11700254
|
Brady™
223606 |
4 |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
Especificaciones
Aluminio | |
297 mm | |
297,00 mm | |
Diamond |
1 unidad | |
1,016 mm | |
-40 ° C-140 ° C |