Learn More
Brady™ Aluminum with Polyester Overlaminate Transport Signs
Marca:  Brady™ 223597
Detalles adicionales : Peso : 1.00000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 11710244
  • 29.40€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 20-06-2024
para ver el stock
Especificaciones
Aluminio
297 mm
297,00 mm
Diamond
Negro sobre Naranja
1 unidad
1,016 mm
-40 ° C-140 ° C
1,6 1