Learn More
Brady™ Señales de transporte de aluminio con sobrelaminado de poliéster
Código de producto. 11780234 Tienda Brady Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Texto mostrado:
1,5 1
1,6 1
3
4
Tamaño de la unidad:
cada uno
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Texto mostrado Tamaño de la unidad
11780234 1,5 1 cada uno
11770244 3 cada uno
11700254 4 cada uno
11710244 1,6 1 cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 11780234 Proveedor Brady™ N.º de proveedor 223594
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    30.80€
    29.38€ / paquete de 1
    Ahorro 1.42€
    4% Descuento
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Especificaciones
Alternate Part Number ADR 1.5-297 *297-B7525
Material Aluminio
Cantidad 1 unidad
Altura (métrico) 297 mm
Grosor 1,016 mm
Anchura (métrico) 297,00 mm
Intervalo de temperatura (métrico) -40 ° C-140 ° C
Forma Diamante
Texto mostrado 1,5 1
Color Negro sobre Naranja