Learn More
Ansell AlphaTec™ CFR
Juego de barrera química multipeligro pirorretardante con protección de tipo 3/4/5.
Marca: Ansell RD96T-00103-04
1210.93 EUR hasta el 2025-12-31
Use el código promocional "25339" para aplicar la oferta.
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- Protección contra múltiples riesgos de los aerosoles químicos sin comprometer la seguridad del usuario en caso de incendio intermitente
- Tejido tratado pirorretardante con protección de película de barrera de PVC
- Ofrece protección contra el aerosol líquido presurizado según EN Tipo 3 y 4 y partículas según EN Tipo 5
- Ajuste corporal optimizado, mejorando la comodidad y la seguridad del usuario
Especificaciones
L | |
Rojo | |
EN 14605:2005 + A1:2009, EN 14605:2005 + A1:2009, EN ISO 13982-1:2004 + A1:2010, EN 1073-2:2002, EN 1149-5:2018, EN 14126:2003, EN ISO 13688:2013, EN ISO 14116:2015 | |
165 gsm |
Sontara tratado con FR, pulpa de madera y poliéster con película de barrera de PVC | |
Cosido y con cinta, Taped | |
Entornos contaminados, manipulación química, llenado, mezcla y carga de materias primas, transferencia de líquidos y sólidos, bombas de apertura y vaciado de válvulas o líneas, carga y descarga de equipos de proceso, recogida de muestras de materias primas, mezcla de concentración y paletización, respuesta a Hazmat, montaje y desmontaje de tuberías grandes | |
R96T103 |
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
Ansell AlphaTec™ CFR > Tamaño: L, estilo: R96T103
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido