Learn More
Ansell AlphaTec™ CFR
Juego de barrera química multipeligro pirorretardante con protección de tipo 3/4/5.
Marca:  Ansell RD96T-00103-07
968.75 EUR hasta el 2025-12-31
Use el código promocional "25339" para aplicar la oferta.
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 17110995
  • 1375.00€ / paquete de 20
Solo quedan null
Fecha estimada de envoi: 23-09-2025
Descripción
  • Protección contra múltiples riesgos de los aerosoles químicos sin comprometer la seguridad del usuario en caso de incendio intermitente
  • Tejido tratado pirorretardante con protección de película de barrera de PVC
  • Ofrece protección contra el aerosol líquido presurizado según EN Tipo 3 y 4 y partículas según EN Tipo 5
  • Ajuste corporal optimizado, mejorando la comodidad y la seguridad del usuario
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
3XL
Rojo
EN 14605:2005 + A1:2009, EN 14605:2005 + A1:2009, EN ISO 13982-1:2004 + A1:2010, EN 1073-2:2002, EN 1149-5:2018, EN 14126:2003, EN ISO 13688:2013, EN ISO 14116:2015
165 gsm
Sontara tratado con FR, pulpa de madera y poliéster con película de barrera de PVC
Cosido y con cinta, Taped
Entornos contaminados, manipulación química, llenado, mezcla y carga de materias primas, transferencia de líquidos y sólidos, bombas de apertura y vaciado de válvulas o líneas, carga y descarga de equipos de proceso, recogida de muestras de materias primas, mezcla de concentración y paletización, respuesta a Hazmat, montaje y desmontaje de tuberías grandes
R96T103
Certificados
Promociones
Promociones
Título del producto
Ansell AlphaTec™ CFR > Tamaño: 3XL, estilo: R96T103