Learn More
Ansell Guantes de látex extrarresistentes AlphaTec™ 87-118 con forro
Los guantes de látex son flexibles y proporcionan resistencia a productos químicos con base acuosa La longitud ampliada del puño evita que las gotas se desplacen más allá del guante y lleguen a la piel.
Marca: Ansell 87118105
39.41 EUR hasta el 2025-06-30
Use el código promocional "24156" para aplicar la oferta.
Descripción
- Alta resistencia a los productos químicos a base de agua
- Puño con reborde para facilitar su colocación y retirada
- Longitud de puño ampliada para mayor resistencia a la abrasión y a los desgarros
- Patrón de agarre en diamante
- Aptos para numerosas aplicaciones industriales
- Forro 100 % algodón
- AQL 0.65
Especificaciones
CE 0493, EN 420:2003 + A1:2009 | |
No | |
10,5 | |
0,8 mm | |
Tipo A | |
Sí | |
Con reborde | |
Revestido | |
12 in |
Negro | |
Látex | |
31 mil | |
3121A | |
AKL | |
Unisex | |
100 % algodón | |
Productos químicos de base acuosa | |
320 mm |