Learn More
Ansell Guantes de látex extrarresistentes AlphaTec™ 87-118 con forro
Los guantes de látex son flexibles y proporcionan resistencia a productos químicos con base acuosa La longitud ampliada del puño evita que las gotas se desplacen más allá del guante y lleguen a la piel.
55.60€ - 55.80€
Especificaciones
Certificaciones/conformidad (Europa) | CE 0493, EN 420:2003 + A1:2009 |
---|---|
Color | Negro |
Latex Free | No |
Material | Látex |
Grosor (imperial) | 31 mil |
Código de producto | Marca | Tamaño | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Tamaño | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||||
15980137
|
Ansell
87118065BP |
6,5 |
55.60€
12 pares |
Fecha estimada de envoi: 29-07-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
|||||
15990137
|
Ansell
87118075BP |
7,5 |
55.60€
12 pares |
En stock
Inicie sesión para ver el stock ![]() |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
|||||
15900147
|
Ansell
87118085BP |
8,5 |
55.80€
12 pares |
![]() |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
|||||
15910147
|
Ansell
87118095BP |
9,5 |
55.60€
12 pares |
En stock
Inicie sesión para ver el stock ![]() |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
|||||
15920147
|
Ansell
87118105 |
10,5 |
55.60€
12 pares |
Fecha estimada de envoi: 25-07-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
|||||
Descripción
- Alta resistencia a los productos químicos a base de agua
- Puño con reborde para facilitar su colocación y retirada
- Longitud de puño ampliada para mayor resistencia a la abrasión y a los desgarros
- Patrón de agarre en diamante
- Aptos para numerosas aplicaciones industriales
- Forro 100 % algodón
- AQL 0.65
Especificaciones
CE 0493, EN 420:2003 + A1:2009 | |
No | |
31 mil | |
3121A | |
AKL | |
Unisex | |
100 % algodón | |
Productos químicos de base acuosa | |
320 mm |
Negro | |
Látex | |
0,8 mm | |
Tipo A | |
Sí | |
Con reborde | |
Revestido | |
12 in |
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.