Learn More
Ansell™ AlphaTec™ 4000 AVANT AIRline Ultrasonically Welded and Taped G05
AlphaTec™ 4000 AVANT AIRline Ultrasonically welded and taped G05 are affixed by the wearer and detachable for reuse when appropriate. Air flow is adjustable from 340 L/min to 590 L/min at a working pressure of 3.5 to 5 bar.
975.00€
Especificaciones
Certificaciones/conformidad | CE CATEGORY III (Type 3, EN 1073-1, EN 14594, EN 1149-5) |
---|---|
Color | Verde |
Para utilizar con (aplicación) | Contaminated Environments, Chemical Handling, Filling, blending and charging of raw materials, Transferring liquids and solids, Opening and draining pumps valves or lines, Loading and unloading of proces equipment, Raw material sample collection, Concentration mixing and palletisation, Hazmat response, Assembly and disassembly of large pipes |
Hood Type | Totalmente encapsulado |
Material | Multi-layer Barrier Laminate Fabric |
Código de producto | Marca | Tamaño | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Tamaño | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
17140735
|
Ansell™
GR40T-00754-02-G05 |
Small |
975.00€
paquete de 3 |
Fecha estimada de envoi: 22-09-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||||
17170735
|
Ansell™
GR40T-00754-03-G05 |
Medium |
975.00€
paquete de 3 |
Fecha estimada de envoi: 22-09-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||||
17100745
|
Ansell™
GR40T-00754-04-G05 |
Grande |
975.00€
paquete de 3 |
Fecha estimada de envoi: 22-09-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||||
17130745
|
Ansell™
GR40T-00754-05-G05 |
Large/X-Large |
975.00€
paquete de 3 |
Fecha estimada de envoi: 22-09-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||||
17160745
|
Ansell™
GR40T-00754-06-G05 |
2X-Large |
975.00€
paquete de 3 |
Fecha estimada de envoi: 22-09-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||||
17190745
|
Ansell™
GR40T-00754-07-G05 |
3X-Large |
975.00€
paquete de 3 |
Fecha estimada de envoi: 22-09-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||||
Descripción
Affixed by the wearer and detachable.
- Air flow is adjustable from 340 L/min to 590 L/min at a working pressure of 3.5 to 5 bar.
- Exceptional protection, over 200 chemicals permeation tested, including chemical warfare agents
- Welded and taped seams, our highest barrier to liquids and particulates
- Panoramic visor design ensures a good field of vision for the wearer
- A range of sleeve options available, including double cuffs and permanently attached chemical protective gloves.
- HEPA filter provides secondary protection from airline contamination and a SMC silencer ensures the noise inside the suit is always below 70 dB (even at maximum airflow)
- Suit/Belt mounted regulator complete with a low flow warning whistle the AVANT STS regulator can be mounted on the suit and removed for reuse providing cleaning and decontamination is permissible.
- Emergency rip cord permits rapid doffing of the suit in cases of emergency or undue distress to the wearer
- Attached sock boots with anti-slip PVC sole - Designed to allow soft or protective safety shoes to be worn inside and offer limited resistance to slip
Especificaciones
CE CATEGORY III (Type 3, EN 1073-1, EN 14594, EN 1149-5) | |
Contaminated Environments, Chemical Handling, Filling, blending and charging of raw materials, Transferring liquids and solids, Opening and draining pumps valves or lines, Loading and unloading of proces equipment, Raw material sample collection, Concentration mixing and palletisation, Hazmat response, Assembly and disassembly of large pipes | |
Multi-layer Barrier Laminate Fabric | |
Zipper | |
Reusable | |
Fully encapsulated hood with visor | |
CE CATEGORY III | |
Soldada y con cinta |
Verde | |
Totalmente encapsulado | |
Attached Elastic Sock Boots with Anti-slip PVC Sole | |
Elasticated double cuffs and permanently attached chemical protective gloves | |
Unisex | |
None | |
Chemical I Particle I Radioactive I ESD | |
No estéril |