Learn More
Ansell™ AlphaTec™ 4000 AVANT AIRline soldado y encintado por ultrasonidos G05
Código de producto. 17190745
Cambiar vista
Click to view available options
Tamaño:
Grande
L/XL
Mediano
Pequeño
XXL
XXXL
Tamaño de la unidad:
paquete de 3
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tamaño Tamaño de la unidad
17190745 XXXL paquete de 3
17140735 Pequeño paquete de 3
17170735 Mediano paquete de 3
17100745 Grande paquete de 3
17130745 L/XL paquete de 3
17160745 XXL paquete de 3
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Código de producto. 17190745 Proveedor Ansell™ N.º de proveedor GR40T0075407G05
Fecha estimada de envoi: 17-06-2027
AlphaTec™ 4000 AVANT Los G05 soldados y encintados por ultrasonidos AIRline se fijan por el usuario y se pueden quitar para reutilizarlos cuando sea necesario. El caudal de aire es regulable de 340 L/min a 590 L/min a una presión de trabajo de 3,5 a 5 bar.
Fijado por el usuario y desmontable.
  • El caudal de aire es regulable de 340 L/min a 590 L/min a una presión de trabajo de 3,5 a 5 bar.
  • Protección excepcional, más de 200 productos químicos sometidos a prueba de permeabilidad, incluidos agentes de guerra química
  • Costuras cosidas y selladas, nuestra mayor barrera para los líquidos y las partículas.
  • El diseño de visera panorámica garantiza un buen campo de visión para el usuario.
  • Una gama de opciones de mangas disponibles, incluyendo puños dobles y guantes de protección química permanentemente fijados.
  • El filtro HEPA proporciona protección secundaria contra la contaminación de la línea de aire y un SMC El silenciador garantiza que el ruido dentro del traje esté siempre por debajo de los 70 dB (incluso con el flujo de aire máximo).
  • Regulador montado en traje/cinturón completo con silbato de advertencia de bajo flujo. AVANT STS El regulador se puede montar en el traje y quitar para reutilizarlo, siempre que se permita la limpieza y la descontaminación.
  • El cordón de emergencia permite quitarse el traje rápidamente en caso de urgencia o si el usuario se siente muy mal.
  • Botas tipo calcetín con suela antideslizante de PVC: diseñadas para permitir el uso de zapatos de seguridad blandos o protectores en interiores y ofrecen una resistencia limitada al deslizamiento.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Certificaciones/conformidad CATEGORÍA CE III (Tipo 3, EN 1073-1, EN 14594, EN 1149-5)
Color Verde
Para utilizar con (aplicación) Entornos contaminados, manipulación de productos químicos, llenado, mezcla y carga de materias primas, transferencia de líquidos y sólidos, apertura y drenaje de bombas, válvulas o líneas, carga y descarga de equipos de proceso, recolección de muestras de materias primas, mezcla de concentración y paletización, respuesta a materiales peligrosos, ensamblaje y desmontaje de tuberías grandes
Hood Type Totalmente encapsulado
Material Tejido laminado de barrera multicapa
Tamaño XXXL
Estilo de tobillo Botas tipo calcetín elásticas con suela de PVC antideslizante
Tipo de tapón Cremallera
Estilo de manguito Puños dobles elásticos y guantes de protección química fijados permanentemente.
Desechables Reutilizables
Sexo Unisex
Estilo de cuello Capucha completamente encapsulada con visera
N.º de bolsillos Ninguno
Clase de protección CE CATEGORÍA III
Resistencia Químico I Partícula I Radioactivo I ESD
Tipo de costura Soldada y con cinta