Learn More
Texwipe™ Toallitas de poliéster presaturadas AlphaSat™ CleanPak™
Para aplicaciones de ISO Clase 3 a 5
Marca: Texwipe™ TX8410
Detalles adicionales : CAS : 67-63-0 Peso : 0.63000kg
Descripción
- Toallitas tejidas de poliéster para salas limpias presaturadas con varias concentraciones de grado semiconductor isopropanol IPA (la toallita 100 % alcohol isopropílico está diseñada para cámaras de herramientas de semiconductores)
- Procesadp Vectra™ para una calidad uniforme, iones poco extraíbles y residuos volátiles, e inspección de calidad manos libres
- Elimine las huellas dactilares y otros contaminantes de las superficies médicas antes del envasado y esterilización del terminal
- La resistencia superior resiste la abrasión bajo un uso riguroso
- Nivel de saturación IPA óptimo
- Elimina las preocupaciones de mantenimiento y seguridad de los frascos de chorro
- Menor generación de partículas cuando se introduce en el alcohol
- Trazabilidad lote a lote
Especificaciones
Toallitas pre-humedecidas AlphaSat™ | |
22,9 cm | |
22,9 cm | |
125 | |
22,86 x 22,86 cm (9 x 9 in) | |
100% alcohol isopropílico de grado semiconductor |
9 in | |
9 in | |
Poliéster | |
ISO 9001:2000, 13485:2003, 14001:2004 y OHSAS 18001:1999 | |
Ideal para limpieza general, control de derrames, limpieza y pulido Acero inoxidable, cubierta protectora de piezas y producto |